Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Lock
Lock, kromatografivialer
VWR®, Screw Cap, 40 mm
VWR®, Screw Cap, 40 mm
548-0661A
:
VWR Collection
VWR®, Screw Cap, 40 mm
548-0661A
:
VWR Collection
Hårdhet:
53° shore D
Septum:
PTFE virginal
Beskrivning:
Screw cap, closed top
Material:
PP
Tjocklek:
0,5 mm
Lock, färg:
Svart
Förp.:
1.000