Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Shell Vials
VWR®, Shell Vials
VWR®, Shell Vials
Leverantör:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Shell Vials
VWR®, Shell Vials
11 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Shell vials manufactured from 1st hydrolytic class borosilicate glass with flat bottom. They can be purchased with a PE plug featuring a starburst top for easier needle penetration.
  • Economical choice for many HPLC applications
  • Used in combination with PE Plugs
  • Quick assembly
Shell vials constructed from type I borosilicate glass with low metal content. Vials are available in three different sizes (1, 2 and 4 ml) in amber or clear version with a flat bottom to ensure compatibility with inserts.
Product Family Options
Vials
Produktinformation
  • Kapacitet
    Botten
    Diam×H
    Material
    Färg
    Med lock
    Tillgänglighet
    Price
  • 548-0042A
    Shell vials, 8 mm PE plug with insertion barrier
    Shell vials, 8 mm PE plug with insertion barrier
    1,00 ml
    Flat bottom
    8×40 mm
    Borosilicate glass 5.1
    Klar
    Ja
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4 025,00 kr
    4 025,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4 025,00 kr
  • 548-0043A
    Shell vials, 8 mm PE plug with insertion barrier
    Shell vials, 8 mm PE plug with insertion barrier
    1,00 ml
    Flat bottom
    8×40 mm
    Borosilicate glass 5.1
    Brun
    Ja
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4 700,00 kr
    4 700,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4 700,00 kr
  • 548-0347A
    Shell vials, 6 mm PE plug
    Shell vials, 6 mm PE plug
    1,00 ml
    Flat bottom
    7,8×35 mm
    Borosilicate glass 5.1
    Klar
    Ja
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5 975,00 kr
    5 975,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5 975,00 kr
  • 548-0352A
    Shell vials, 8 mm PE plug
    Shell vials, 8 mm PE plug
    1,00 ml
    Flat bottom
    8×40 mm
    Borosilicate glass 5.1
    Klar
    Ja
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4 225,00 kr
    4 225,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4 225,00 kr
  • 548-0353A
    Shell vials, 8 mm PE plug
    Shell vials, 8 mm PE plug
    1,00 ml
    Flat bottom
    8×40 mm
    Borosilicate glass 5.1
    Brun
    Ja
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4 700,00 kr
    4 700,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4 700,00 kr
  • 548-2481A
    Shell vials without plug
    Shell vials without plug
    1,00 ml
    Flat bottom
    8×40 mm
    Borosilicate glass 5.1
    Klar
    Nej
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3 825,00 kr
    3 825,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3 825,00 kr
  • 548-0045A
    Shell vials, 12 mm PE plug
    Shell vials, 12 mm PE plug
    2,00 ml
    Flat bottom
    12×31,5 mm
    Borosilicate glass 5.1
    Klar
    Ja
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5 975,00 kr
    5 975,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5 975,00 kr
  • 548-0046A
    Shell vials, 12 mm PE plug
    Shell vials, 12 mm PE plug
    2,00 ml
    Flat bottom
    12×31,5 mm
    Borosilicate glass 5.1
    Brun
    Ja
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 6 925,00 kr
    6 925,00 kr
    1 * 1.000 Items
       6 925,00 kr
  • 548-0449A
    Shell vials without plug
    Shell vials without plug
    2,00 ml
    Flat bottom
    12×31 mm
    Borosilicate glass 5.1
    Klar
    Nej
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3 850,00 kr
    3 850,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3 850,00 kr
  • 548-0048A
    Shell vials, 15 mm PE plug
    Shell vials, 15 mm PE plug
    4,00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Borosilicate glass 5.1
    Klar
    Ja
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5 775,00 kr
    5 775,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5 775,00 kr
  • 548-0049A
    Shell vials, 15 mm PE plug
    Shell vials, 15 mm PE plug
    4,00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Borosilicate glass 5.1
    Brun
    Ja
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 9 275,00 kr
    9 275,00 kr
    1 * 1.000 Items
       9 275,00 kr
Inserts
Produktinformation
  • Katalog #
    Diam×H
    Beskrivning
    Med lock
    Botten
    Material
    Kapacitet
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • 6×43,5 mm
    Micro-insert, 13 mm top
    Nej
    Conical bottom
    Borosilicate glass 5.1
    0,30 ml
    Klar
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4 175,00 kr
    4 175,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4 175,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Diam×H
    Beskrivning
    Med lock
    Botten
    Material
    Kapacitet
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • 5×34 mm
    Micro-insert, 13 mm top
    Nej
    Conical bottom
    Borosilicate glass 5.1
    0,10 ml
    Klar
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4 600,00 kr
    4 600,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4 600,00 kr
Plugs
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Lock storlek
    Lock, färg
    Tillgänglighet
    Price
  • 8 mm PE-plug with insertion barrier
    8 mm
    Colour-21390374|Colour-21390329
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 125,00 kr
    1 125,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 125,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Lock storlek
    Lock, färg
    Tillgänglighet
    Price
  • 8 mm PE-plug
    8 mm
    Colour-21390374|Colour-21390329
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 715,00 kr
    715,00 kr
    1 * 1.000 Items
       715,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Lock storlek
    Lock, färg
    Tillgänglighet
    Price
  • 15 mm PE-plug
    15 mm
    Colour-21390374|Colour-21390329
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2 425,00 kr
    2 425,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2 425,00 kr