Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Septa
VWR®, Septa 24 mm
VWR®, Septa 24 mm
VWR®, Septa 24 mm
Katalog # 548-0635A
Leverantör:
VWR Collection
Expandera bilden
VWR®, Septa 24 mm
Katalog # 548-0635A
Leverantör:
VWR Collection
Specifikationer
Hårdhet:
45° shore A
Septum:
Transparent blue silicone /white PTFE
Tjocklek:
1,3 mm
Förp.:
1.000
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
Produktinformation
Dokumentation