ContactUsLinkComponent
pH meter, SevenDirect SD20
pH meter, SevenDirect SD20
Supplier:  Mettler - Toledo
Certificates
undefined
pH meter, SevenDirect SD20
Supplier:  Mettler - Toledo
Specifications
  • Catalog No:
  • 662-2402
  • 662-2390
  • 662-2394
  • 662-2395
  • 662-2396
  • 662-2397
  • 662-2398
  • 662-2399
  • 662-2400
  • pH – område:
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • pH – upplösning:
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • pH – noggrannhet:
  • ±0,002
  • ±0,002
  • ±0,002
  • ±0,002
  • ±0,002
  • ±0,002
  • ±0,002
  • ±0,002
  • ±0,002
  • mV - område:
  • −2000,0...+2000,0
  • −2000,0...+2000,0
  • −2000,0...+2000,0
  • −2000,0...+2000,0
  • −2000,0...+2000,0
  • −2000,0...+2000,0
  • −2000,0...+2000,0
  • −2000,0...+2000,0
  • −2000,0...+2000,0
  • mV - upplösning:
  • 1 / 0,1
  • 1 / 0,1
  • 1 / 0,1
  • 1 / 0,1
  • 1 / 0,1
  • 1 / 0,1
  • 1 / 0,1
  • 1 / 0,1
  • 1 / 0,1
  • mV - noggrannhet:
  • ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • Temperaturområde:
  • −30,0…+130,0 °C
  • −30,0…+130,0 °C
  • −30,0…+130,0 °C
  • −30,0…+130,0 °C
  • −30,0…+130,0 °C
  • −30,0…+130,0 °C
  • −30,0…+130,0 °C
  • −30,0…+130,0 °C
  • −30,0…+130,0 °C
  • Temperature resolution:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Temperature accuracy:
  • ±0,1 °C (0...100 °C)
  • ±0,1 °C (0...100 °C)
  • ±0,1 °C (0...100 °C)
  • ±0,1 °C (0...100 °C)
  • ±0,1 °C (0...100 °C)
  • ±0,1 °C (0...100 °C)
  • ±0,1 °C (0...100 °C)
  • ±0,1 °C (0...100 °C)
  • ±0,1 °C (0...100 °C)
  • Kalibrering:
  • Linear, Segmented
  • Linear, Segmented
  • Linear, Segmented
  • Linear, Segmented
  • Linear, Segmented
  • Linear, Segmented
  • Linear, Segmented
  • Linear, Segmented
  • Linear, Segmented
  • Kalibreringspunkter:
  • 1 - 5
  • 1 - 5
  • 1 - 5
  • 1 - 5
  • 1 - 5
  • 1 - 5
  • 1 - 5
  • 1 - 5
  • 1 - 5
Specifications
Related Information