Knivkvarnar, GRINDOMIX GM 300
Catalog # 431-0156
Supplier: Retsch GmbH
Specifications
- Slutlig finhet:<300 µm
- Materialmatningsstorlek:<130 mm*
- Hastighetsområde:500 - 4000 min⁻¹
- Beskrivning:GM 300 GRINDOMIX
- Seq:03
- Modell:GM 300
- Batchstorlek/matningskvantitet:<130 mm
- Inställning av malningstid:5 s - 3 min
- Effekt:1100 W
- Vikt:30 kg
- B×D×H:440×440×340 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
Grindomix GM 300 lämpar sig för snabb och varsam storleksminskning och homogenisering av livsmedels- och fodermaterial. De kan bearbeta ämnen med ett högt innehåll av vatten, olja eller fett precis lika snabbt som torra, mjuka och medelhårda produkter.
- Industrimotor med reglerbar hastighet
- Lagrade programmerbara parameterkombinationer, upp till 10, däribland inställning av intervalltider, för SOP-protokoll
- Förberedande malning och finmalning med en och samma kvarn: skärfunktion används i standardläget, stötmalning i omvänt läge och förberedande malning i intervalläge
- Digital display visar malningstid och -hastighet
- Nedsänkbart lock finns som tillval och ger automatisk justering av malningskammarens volym
* Beroende på matningsmaterial och instrumentkonfiguration/-inställningar.
Delivery: Grindomix GM 300 levereras i komplett utförande med 5 liters plastbehållare, standardlock i plast, kniv och skrapa.
Caution: * Beroende på matningsmaterial och instrumentkonfiguration/-inställningar.