Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand-up/sit down tables/workbench, height-adjustable
Stand-up/sit down tables/workbench, height-adjustable
Leverantör:   TEKNOMEK
Stand-up/sit down tables/workbench, height-adjustable
Leverantör:  TEKNOMEK
Certificates
Stand-up/sit down tables/workbench, height-adjustable
Stand-up/sit down tables/workbench, height-adjustable
6 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
The height adjustable stainless steel table is manufactured from fully welded 304-grade stainless steel in a brushed dull polish finish and is available in electronic or manual wind height adjustment.
  • Free standing
  • 304-grade stainless steel
  • Brushed dull polish finish
  • Fully welded, no construction or assembly required
  • Hydraulic height adjustable table - manual or electric
  • Stainless steel feet with non-marking rubber base
  • 700 to 1000 mm height adjustment (table top height)
The 300 mm height adjustment, ensures a work surface comfortable for workers of different heights.
Load capacity: 250 kg
Product Family Options
Manual height adjustment
Produktinformation
  • B×D×H
    Tillgänglighet
    Price
  • TEKMETSS1300X750
    Height adjustable table, no shelf, rear rail
    Height adjustable table, no shelf, rear rail
    1300×750×840 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • TEKMTLWB-AJMA16X75
    Height adjustable table, no shelf, rear rail
    Height adjustable table, no shelf, rear rail
    1600×750×840 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • TEKMETSS1900X750
    Height adjustable table, no shelf, rear rail
    Height adjustable table, no shelf, rear rail
    1900×750×840 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
Electronic height adjustment
Produktinformation
  • B×D×H
    Tillgänglighet
    Price
  • TEKMETSS1300X750/E
    Height adjustable table. electric, no shelf, rear rail
    Height adjustable table. electric, no shelf, rear rail
    1300×750×840 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • TEKMETSS1600X750/E
    Height adjustable table, electric, no shelf, rear rail
    Height adjustable table, electric, no shelf, rear rail
    1600×750×840 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • TEKMETSS1900X750/E
    Height adjustable table, electric, no shelf, rear rail
    Height adjustable table, electric, no shelf, rear rail
    1900×750×840 mm