Orders LinkContactUsLinkComponent
Writable Cryo Colour Rectangles and Dots
Writable Cryo Colour Rectangles and Dots
Leverantör:   GA
Writable Cryo Colour Rectangles and Dots
Leverantör:  GA
Certificates
Writable Cryo Colour Rectangles and Dots
Writable Cryo Colour Rectangles and Dots
61 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Writable cryogenic colour dots and rectangles provided in dispenser box rolls for identifying the sides and tops of cryo vials and microtubes stored in lab freezers and liquid nitrogen dewars. Easy to write on with permanent cryo markers, JTRA-class labels are available in a variety of colours.
  • Temperature range: −196 to +110 °C (−320.8 to +230 °F)
  • Designed for use in liquid nitrogen (−196 °C), freezers (−80 °C), and dry ice
  • Ideal for eppendorf microtubes and cryo vials
  • Strong adhesive ensures labels won't wrinkle or peel during long-term storage
  • Available in a wide range of colours, for color-coding and easy identification
These writable cryogenic rectangle and dot labels for cryo vials and conical bottom microtubes are made with a strong permanent adhesive ideal for liquid nitrogen, lab freezers, and dry ice storage and transportation. Easily writable with permanent cryogenic markers, these ultra-low temperature labels are supplied in roll format and are available in 15 individual colours as well as packs of 15 assorted colours for colour coding and rapid identification.
Product Family Options
Circle permanent cryogenic writable labels
Produktinformation
  • Färg
    Mått
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • GAINJTRA-9BE
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Beige
    9 mm (0,35")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-9BL
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Blå
    9 mm (0,35")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-9BR
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Brun
    9 mm (0,35")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-9GA
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Grön
    9 mm (0,35")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-9GS
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Ljusgrön
    9 mm (0,35")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-9LA
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Ljus purpur
    9 mm (0,35")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-9LE
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Ljusgul
    9 mm (0,35")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-9MT
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Mintgrön
    9 mm (0,35")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-9OR
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Orange
    9 mm (0,35")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-9PI
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Rosa
    9 mm (0,35")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-9RE
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Röd
    9 mm (0,35")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-9SI
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Silver
    9 mm (0,35")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-9VI
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Violett
    9 mm (0,35")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-9WH
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Vit
    9 mm (0,35")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-9YE
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Gul
    9 mm (0,35")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-11BE
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Beige
    11 mm (0,44")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 420 Rulle
    1 * 420 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 420 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-11BL
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Blå
    11 mm (0,44")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-11BR
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Brun
    11 mm (0,44")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-11GA
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Grön
    11 mm (0,44")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-11GS
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Ljusgrön
    11 mm (0,44")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-11LA
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Ljus purpur
    11 mm (0,44")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-11LE
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Ljusgul
    11 mm (0,44")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-11MT
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Mintgrön
    11 mm (0,44")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-11OR
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Orange
    11 mm (0,44")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-11PI
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Rosa
    11 mm (0,44")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-11RE
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Röd
    11 mm (0,44")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-11SI
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Silver
    11 mm (0,44")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-11VI
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Violett
    11 mm (0,44")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-11WH
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Vit
    11 mm (0,44")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-11YE
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Gul
    11 mm (0,44")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-13BE
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Beige
    12,7 mm (0,5")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-13BL
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Blå
    12,7 mm (0,5")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-13BR
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Brun
    12,7 mm (0,5")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-13GA
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Grön
    12,7 mm (0,5")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-13GS
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Ljusgrön
    12,7 mm (0,5")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-13LA
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Ljus purpur
    12,7 mm (0,5")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-13LE
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Ljusgul
    12,7 mm (0,5")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-13MT
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Mintgrön
    12,7 mm (0,5")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-13OR
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Orange
    12,7 mm (0,5")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-13PI
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Rosa
    12,7 mm (0,5")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-13RE
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Röd
    12,7 mm (0,5")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-13SI
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Silver
    12,7 mm (0,5")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-13VI
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Violett
    12,7 mm (0,5")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-13WH
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Vit
    12,7 mm (0,5")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-13X6A
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Flera färger
    12,7 mm (0,5")
    5040 labels/roll (6 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 1 700,00 kr
    1 700,00 kr
    1 * 1 Rulle
       1 700,00 kr
  • GAINJTRA-13YE
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Gul
    12,7 mm (0,5")
    1100 labels/roll (2 labels across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
Rectangle permanent cryogenic writable labels
Produktinformation
  • Färg
    Mått
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • GAINJTRA-2610BE
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Beige
    26×10 mm (1,02×0,4")
    1000 labels/roll (1 label across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-2610BL
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Blå
    26×10 mm (1,02×0,4")
    1000 labels/roll (1 label across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-2610BR
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Brun
    26×10 mm (1,02×0,4")
    1000 labels/roll (1 label across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-2610GA
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Grön
    26×10 mm (1,02×0,4")
    1000 labels/roll (1 label across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-2610GS
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Ljusgrön
    26×10 mm (1,02×0,4")
    1000 labels/roll (1 label across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-2610LA
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Ljus purpur
    26×10 mm (1,02×0,4")
    1000 labels/roll (1 label across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-2610LE
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Ljusgul
    26×10 mm (1,02×0,4")
    1000 labels/roll (1 label across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-2610MT
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Mintgrön
    26×10 mm (1,02×0,4")
    1000 labels/roll (1 label across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-2610OR
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Orange
    26×10 mm (1,02×0,4")
    1000 labels/roll (1 label across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-2610PI
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Rosa
    26×10 mm (1,02×0,4")
    1000 labels/roll (1 label across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-2610RE
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Röd
    26×10 mm (1,02×0,4")
    1000 labels/roll (1 label across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-2610SI
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Silver
    26×10 mm (1,02×0,4")
    1000 labels/roll (1 label across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-2610VI
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Violett
    26×10 mm (1,02×0,4")
    1000 labels/roll (1 label across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-2610WH
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Vit
    26×10 mm (1,02×0,4")
    1000 labels/roll (1 label across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr
  • GAINJTRA-2610YE
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Cryogenic writable label, core size 1"
    Gul
    26×10 mm (1,02×0,4")
    1000 labels/roll (1 label across)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Rulle
       415,00 kr