Cryogenic warning labels
Om denna produkt
Cryogenic warning labels for storage in liquid nitrogen, freezers, dry ice and other harsh environments. It is resistant to multiple freeze-thaw cycles, boiling water, UV rays, sterilization by gamma irradiation, deep-freeze and harsh lab environments.
- Water resistant
- Wear and tear-proof
- Laminated
- No perforation
The pictograms in laminated labels are protected against water, alcohol, chemicals and solvents. Temperature range from −196 to +100 °C.
13 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Cryogenic warning labels for storage in liquid nitrogen, freezers, dry ice and other harsh environments. It is resistant to multiple freeze-thaw cycles, boiling water, UV rays, sterilization by gamma irradiation, deep-freeze and harsh lab environments.
- Water resistant
- Wear and tear-proof
- Laminated
- No perforation
The pictograms in laminated labels are protected against water, alcohol, chemicals and solvents. Temperature range from −196 to +100 °C.
Product Family Options
Produktinformation
- MaterialLegendMåttFörp.TillgänglighetPrice
- GAINWL-012-1PBiohazard symbol labelsBiohazard symbol labelsPlast—12,7 mm1000 labels/rollLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Rulle515,00 kr
- GAINWL-013-1PRemovable warning symbol labels, blackRemovable warning symbol labels, blackPlastRadioactive Picto12,7 mm1000 labels/rollLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Rulle515,00 kr
- GAINWL-008-1RRemovable warning symbol labelsRemovable warning symbol labelsPlastHot Surface Hazard Picto19,05×19,05 mm250 labels/rollLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Rulle2 150,00 kr
- GAINWL-009-1RRemovable warning symbol labelsRemovable warning symbol labelsPlastGeneral Warning Picto19,05×19,05 mm250 labels/rollLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Rulle2 150,00 kr
- GAINWL-010-1RRemovable warning symbol labelsRemovable warning symbol labelsPlastLow Temperature Picto19,05×19,05 mm250 labels/rollLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Rulle2 150,00 kr
- GAINWL-016-0.5PHmis warning labelsHmis warning labelsPlast—25,4×76,2 mm500 labels/rollLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Rulle965,00 kr
- GAINWL-011-1PStop symbol for frozen surfaces labelsStop symbol for frozen surfaces labelsPlast—38,1×38,1 mm1000 labels/rollLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Rulle2 150,00 kr
- GAINWL-001-0.25PToxic text labelsToxic text labelsPlast—44,45×19,05 mm250 labels/rollLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Rulle415,00 kr
- GAINWL-002-0.25PNon-hazardous labelsNon-hazardous labelsPlast—44,45×19,05 mm250 labels/rollLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Rulle415,00 kr
- GAINWLA-007-1PBiohazard, yellow background labelsBiohazard, yellow background labelsPlastBiohazard Picto44,45×19,05 mm250 labels/rollLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Rulle1 650,00 kr
- GAINWLA-006-0.1PBiohazard labelsBiohazard labelsPlastBiohazard Picto50,8×50,8 mm100 labels/rollLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Rulle555,00 kr
- GAINWL-015-0.5PHmis warning labelsHmis warning labelsPlast—22,225×22,225 mm500 labels/rollLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Rulle895,00 kr
- GAINWL-004-1PNFPA, blank labelsNFPA, blank labelsPlast—28,575×28,575 mm1000 labels/rollLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Rulle1 650,00 kr