Orders LinkContactUsLinkComponent
Trace elements C, Corning®
Trace elements C, Corning®
Trace elements C, 100 mL
Katalog # MDTC25-023-CI
Leverantör:   Corning
Trace elements C, Corning®
Katalog # MDTC25-023-CI
Leverantör:  Corning
CAS-nummer:  
Trace elements C, Corning®
Trace elements C, Corning®
Trace elements C, 100 mL
CAS-nummer:  
Price
795,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 mL
Produktdetaljer och dokument
Trace Elements C Solution has the same composition as Cleveland's Trace Elements I, and contains the trace elements found in the serum-free medium MCDB301.
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    100 mL
  • Beskrivning:
    Trace elements C