Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
GN25
GN25
GN25
GN25
Leverantör:
Cayman Chemical
Certifikat
Expandera bilden
GN25
Leverantör:
Cayman Chemical
Om denna produkt
CAS-nummer:
1227401-27-5
:
Formel:
C₁₅H₁₄O₆S
:
322.3 g/mol