ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, ActivArmr® 70-761
Cut resistant gloves, ActivArmr® 70-761
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Cut resistant gloves, ActivArmr® 70-761
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-3739
  • 112-3738
  • 112-3740
  • 112-3741
  • 112-3737
  • 112-3742
  • Modell:
  • 70-761
  • 70-761
  • 70-761
  • 70-761
  • 70-761
  • 70-761
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • Nylon/Kevlar®
  • Nylon/Kevlar®
  • Nylon/Kevlar®
  • Nylon/Kevlar®
  • Nylon/Kevlar®
  • Nylon/Kevlar®
  • Mätare:
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX)
Specifications