ContactUsLinkComponent
Pyridin-D5 (>99,5% D) for NMR spectroscopy
  87095.0007
 :  
undefined
Pyridin-D5 (>99,5% D) for NMR spectroscopy
  87095.0007
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass ampoule
  • Förp.:
    1 SET
  • Seq:
    2065
  • Pk Info:
    10× 0,75 ml
  • Purity & Structure:
    conforms
  • Isotopic enrichment:
    min. 99,5% D
  • Water content:
    max. 0,05%
 :
 :84.06 g/mol
 :Omgivande
 :1282
 :3,II
 :GHS02
 :GHS07
 :7291-22-7
 :C₅D₅N
 :MFCD00044639