Svavelsyra 100%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 85741.243
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle, PVC-coated
- Förp.:2 Bottle
- Seq:5041
- Pk Info:2× 1 L
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- H₂SO₄ content (%):98,2 - 100 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:98.08 g/mol
FN:1830
ADR:8,II
:GHS05
CAS-nummer:7664-93-9
Formel:H₂SO₄
MDL-nummer:MFCD00064589