Celite® Hyflo ® Super Cel, filterstöd, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:68855-54-9
:
MDL-nummer:MFCD00132803
Smält Pt:>450 °C
Densitet:2,36 g/cm³ (20 °C)
REACH:01-2119488518-22-XXXX
Specifikationstestresultat
- Identification :Passes test
- pH (25 °C; 10 %) 8.0 - 11.0:8,0 - 11,0
- Wet density ≤ 353 g/l:≤ 353 g/l
- Loss on ignition (600 °C) :≤ 0.5 %
- Particle size (< 0.1 mm) :≥ 85 %
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummerspec_VWRC22559.290 spec_VWRC22559.360
Produktspecifikation
VWR® for Drying and Filtration