ContactUsLinkComponent
HiLoad Superdex columns, 200 PG
 :  Cytiva
undefined
HiLoad Superdex columns, 200 PG
 :  Cytiva
  • Catalog No:
  • 28-9893-36
  • 28-9893-35
  • Max. tryck:
  • 3 bar
  • 3 bar
  • pH område:
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • Förvaring:
  • 4 to 30 °C, 20% Ethanol
  • 4 to 30 °C, 20% Ethanol