ContactUsLinkComponent
Celite® 535, filterstöd, GPR RECTAPUR®
Celite® 535, filterstöd, GPR RECTAPUR®
Leverantör:  VWR Chemicals
Certifikat
undefined
Celite® 535, filterstöd, GPR RECTAPUR®
Leverantör:  VWR Chemicals
Certifikat
Specifikationstestresultat
  • pH (25 °C; 10%):
    8,5 - 10,0
  • Loss on ignition (1000 °C):
    ≤ 0.5%
  • Particle size (< 0.1 mm):
    ≥ 80%
Specifikationstestresultat
Relaterad information