Celite® 535, filterstöd, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:68855-54-9
:
Formel:SiO₂
MDL-nummer:MFCD00132803
:60.08 g/mol
Smält Pt:1083 °C
Densitet:2,3…2.5 g/cm³ (20 °C)
:GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- pH (25 °C; 10%):8,5 - 10,0
- Loss on ignition (1000 °C):≤ 0.5%
- Particle size (< 0.1 mm):≥ 80%
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummerspec_VWRC22554.290 spec_VWRC22554.360
Produktspecifikation
VWR® for Drying and Filtration