Celite® 503, filterstöd, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:68855-54-9
:
Formel:O₂Si
:60.08 g/mol
Specifikationstestresultat
- Identification:Passes test
- pH (25 °C; 10%):8,5 - 11,0
- Wet density:≤ 369 g/l
- Loss on ignition (600 °C):≤ 0.5%
- Particle size (< 0.1 mm):≥ 85%
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummerspec_VWRC22553.290 spec_VWRC22553.360
Produktspecifikation
VWR® for Drying and Filtration