Lock, 4 öppningar, för flaskor med GLS 80-gänga, BOLA
Leverantör: Bohlender
Certifikat
Om denna produkt
PPS-skruvlock, blått, fördelare i PTFE.
- Mycket god kemikalieresistens
- Tål temperaturer från –200 till +250 °C
- Lämplig för vakuumtillämpningar
För avlägsning eller påfyllning av aggressiva eller rena vätskor. För anslutning av slangar, rör och givare till behållare. Slangar med en ytterdiameter på max 12,7 mm kan föras in genom öppningarna.