ContactUsLinkComponent
Portable turbidity meters, 2100Q
Portable turbidity meters, 2100Q
Supplier:  Hach
Certificates
undefined
Portable turbidity meters, 2100Q
Supplier:  Hach
Specifications
  • Catalog No:
  • 705-0670
  • 705-0669
  • Modell:
  • 2100Q ISO
  • 2100Q US EPA
  • Detektor:
  • Fotovoltaisk
  • Kisel, fotovoltaisk
  • Noggrannhet:
  • ±2,0% plus stray light
  • ±2,0% plus stray light
  • Kalibrering:
  • Rapidcal™ med enkel standard eller fullständig
  • Rapidcal™ med enkel standard eller fullständig kalibrering
  • Minne:
  • 500 values
  • 500 values
  • Reproducerbarhet:
  • 0,01 NTU
  • Upplösning:
  • 0,01 NTU
  • 0,01 NTU
  • Provvolym:
  • 10 ml
  • 10 ml
  • Kyvetter Ø×H:
  • 25×60 mm
  • 25×60 mm
  • W×D×H:
  • 107×229×77 mm
  • 107×229×77 mm
  • Vikt:
  • 618 g
  • 618 g
Specifications
Related Information