Orders LinkContactUsLinkComponent
High efficiency GC columns
Leverantör:   VARIAN
High efficiency GC columns
Leverantör:  VARIAN
Certificates
High efficiency GC columns
High efficiency GC columns
8 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
High efficiency 0,15 and 0,18 mm Int.Ø columns are a simple and cost effective way to increase sample throughput with existing GC or GC/MS instruments.
  • Increase sample throughput and productivity while maintaining resolution
  • Reduce carrier gas usage and cost per analysis
  • Operates with He or H₂ carrier gas
  • Available in more than 20 stationary phases
This leading-edge column technology is ideal for applications that require faster run times, such as high-throughput screening, fast process monitoring, and fast method development. Agilent High Efficiency GC columns can reduce sample run time by 50% or more without compromising resolution.
Product Family Options
Produktinformation
  • Phase
    Skikttjocklek
    Ø inr.
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • CP-Sil 13 CB
    0,63 µm
    0,15 mm
    12 m
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 63 170,25 kr
    63 170,25 kr
    1 * 1 Items
       63 170,25 kr
  • CP-Sil 8 CB low bleed/ms
    0,15 µm
    0,15 mm
    15 m
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15 677,47 kr
    15 677,47 kr
    1 * 1 Items
       15 677,47 kr
  • CP-Sil 5 CB
    0,15 µm
    0,15 mm
    15 m
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13 401,30 kr
    13 401,30 kr
    1 * 1 Items
       13 401,30 kr
  • CP-Sil 5 CB low bleed/ms
    0,15 µm
    0,15 mm
    15 m
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15 677,47 kr
    15 677,47 kr
    1 * 1 Items
       15 677,47 kr
  • VF-1ms
    0,60 µm
    0,15 mm
    25 m
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22 429,27 kr
    22 429,27 kr
    1 * 1 Items
       22 429,27 kr
  • VF-1ms
    1,00 µm
    0,15 mm
    30 m
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 31 968,75 kr
    31 968,75 kr
    1 * 1 Items
       31 968,75 kr
  • VF-WAXms
    0,25 µm
    0,15 mm
    30 m
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22 761,75 kr
    22 761,75 kr
    1 * 1 Items
       22 761,75 kr
  • VF-1ms
    0,60 µm
    0,15 mm
    40 m
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 33 503,25 kr
    33 503,25 kr
    1 * 1 Items
       33 503,25 kr