Multiple distributors for bottles with GL 45 thread, BOLA
Leverantör: Bohlender
Certifikat
Om denna produkt
PPS-skruvlock, svart, fördelare i PTFE eller PFA.
- Mycket god kemikalieresistens
- Tål temperaturer från −200 till +250 °C
- Passar för användning med vakuum
För avlägsnande eller påfyllning av aggressiva eller rena vätskor. För anslutning av slangar, rör och givare till kärl. Slangar med ytterdiameter högst 8,5 mm kan föras in via halsarna.