Scrubber adaptors for bottles with GL thread, BOLA
Skruvlock i PP, överdel i PTFE och gasinloppsrör/gasspridare i FEP.
- Mycket god kemikalieresistens, vätskan kommer endast i kontakt med PTFE
- Tål temperaturer från –200 till +250 °C
- Tål vakuum
Gasinloppsrör och gasspridare med slang med hårda väggar (t.ex. PTFE), som ansluts med skruvkoppling (tillval). För elastiska slangar bör GL-slangkopplingar användas. Inloppsröret kan förkortas till önskad längd. Skruvlocket kan flyttas oberoende av överdelen och hela enheten kan därför tas bort och sättas tillbaka på flaskan utan att behöva ta isär de anslutna slangarna. Passar flaskor med GL 45- eller GLS 80-gänga och volym 100 till 5 000 ml. Gasinloppsrörets längd: 300 mm.