Orders LinkContactUsLinkComponent
Square Buckets
Square Buckets
Leverantör:   LAMAPLAST
Square Buckets
Leverantör:  LAMAPLAST
Certificates
Square Buckets
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Robust PP bucket with ergonomic handle.
  • Square shape
  • Flat bottom ensures total emptying and easy cleaning
  • Food contact material approved
Hot filling possible up to 95 °C.
Product Family Options
Produktinformation
  • Färg
    Kapacitet
    Mått
    Tillgänglighet
    Price
  • LAMA1147
    Square bucket with metal handle
    Square bucket with metal handle
    Vit
    15 L
    280×250×345 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 365,00 kr
    365,00 kr
    1 * 1 Items
       365,00 kr
  • LAMA1137
    Square bucket with metal handle
    Square bucket with metal handle
    Vit
    20 L
    320×315×320 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 935,00 kr
    935,00 kr
    1 * 1 Items
       935,00 kr