J.T.Baker® platta, spädningsstrips SW
Catalog # 43001-0031
Supplier: Avantor
Specifications
- Steril:-
- Färg:Genomskinlig
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- Förp.:250
Specifications
About this item
Lämplig för användning på Dynex DSX- och DS2-instrument. Djup brunnsreservoar med åtta brunnar.
- Strip med 8 brunnar
- Tillverkade av PP