J.T.Baker®, Robotic Tips Type MP
Catalog # 49209-0105
Leverantör: Avantor
Specifikationer
- Förp.:8× 5 ställ, 96 vardera, blistrat
- Steril:-
- Volym:1000 µl
- Seq:02
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- Spets färg:Black
- Filter:+
Specifikationer
Om denna produkt
Lämplig för användning med Roche MagNA Pure-instrument. Finns i ledande version, med filter och i CE-IVD-märkt version för kliniska diagnostiska tillämpningar.
- Tillverkade i renrumsförhållanden (renrum klass 8)
- Avancerad kvalitetskontroll
- Streckkodsförsedda brickor för automatiserad identifiering
- Renhetsnivå: PCR Clean
- Idealiskt för högkapacitetsanalyser
- Förpackade i blister
Valideringen av tipsen på instrumentet för specifika applikationer ligger inom användarens ansvar.