Orders LinkContactUsLinkComponent
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
Leverantör:   Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
Leverantör:  Avantor
Certificates
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
  • Traceable to NIST
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummer
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-värde
    pH noggrannhet
    pH bufferttyp
    Färg
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 4861.
    DILUT-IT™ concentrate
    DILUT-IT™ concentrate
    7,00
    ±0,02
    Fosfat
    Grön
    1
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 540,00 kr
    540,00 kr
    1 * 1 Items
       540,00 kr
  • 4862.
    DILUT-IT™ concentrate
    DILUT-IT™ concentrate
    9,00
    ±0,02
    Borat
    Blå