ContactUsLinkComponent
Recombinant beta lactamase
Recombinant beta lactamase
Leverantör:  Apollo Scientific
Certifikat
Recombinant beta lactamase
Leverantör:  Apollo Scientific
Specifikationer
  • Enzym typ:
    Recombinant
  • Storage conditions:
    Ambient
  • Enzymnamn:
    Beta Lactamase
  • Enzym synonymer:
    b-Lactamase
Specifikationer