ContactUsLinkComponent
Kaliumpermanganat 0,02 mol/l 0,1 N i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning standardised against ferrous ethylenediammonium sulphate
Kaliumpermanganat 0,02 mol/l 0,1 N i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning standardised against ferrous ethylenediammonium sulphate
  31456.295
 :  
undefined
Kaliumpermanganat 0,02 mol/l 0,1 N i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning standardised against ferrous ethylenediammonium sulphate
  31456.295
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Titer (20°C; real value 0.2% accuracy):
    0.01996 - 0.02004 mol/L
  • NIST traceable:
    Confirmed
  • Conforms to Reag.Ph.Eur.:
    Passes test
  • Standardised against C₂H₈N₂.Fe.2H₂SO₄:
    Passes test
 :
 :158.03 g/mol
 :3082
 :9,III
 :GHS09
 :7722-64-7
 :KMnO₄
 :MFCD00011364