Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Proteiner
Recombinant HIV Type-O gp41
Recombinant HIV Type-O gp41
APOSBITP1898-1MG
:
Apollo Scientific
:
Recombinant HIV Type-O gp41
APOSBITP1898-1MG
:
Apollo Scientific
:
Förp.:
1 mg
Protein/peptide type:
Recombinant
Protein/peptide name:
HIV Type-O gp41