Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Proteiner
Recombinant Malaria Protein HSP
Recombinant Malaria Protein HSP
Recombinant Malaria Protein HSP
Katalog # APOSBITP1733-1MG
Leverantör:
Apollo Scientific
CAS-nummer:
Expandera bilden
Recombinant Malaria Protein HSP
Katalog # APOSBITP1733-1MG
Leverantör:
Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
1 mg
Protein/peptide type:
Recombinant
Protein synonyms:
Malaria HSP
Protein/peptide name:
Malaria Protein HSP
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Produktinformation