Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Proteiner
Bovine recombinant Trypsin
Bovine recombinant Trypsin
Bovine recombinant Trypsin
APOSBITP1665-1MG
:
Apollo Scientific
:
Bovine recombinant Trypsin
APOSBITP1665-1MG
:
Apollo Scientific
:
Förp.:
1 mg
Protein/peptide type:
Recombinant
Species:
Bovine
Protein/peptide name:
Trypsin