Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Proteiner
Rabbit Recombinant Prl
Rabbit Recombinant Prl
Rabbit Recombinant Prl
Katalog # APOSBITP1249-1MG
Leverantör:
Apollo Scientific
CAS-nummer:
Expandera bilden
Rabbit Recombinant Prl
Katalog # APOSBITP1249-1MG
Leverantör:
Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
1 mg
Protein/peptide type:
Recombinant
Species:
Rabbit
Protein synonyms:
Prolactin
Protein/peptide name:
Prl