Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Proteiner
Human recombinant PTH84
Human recombinant PTH84
Human recombinant PTH84
Katalog # APOSBITH3047-1MG
Leverantör:
Apollo Scientific
CAS-nummer:
Expandera bilden
Human recombinant PTH84
Katalog # APOSBITH3047-1MG
Leverantör:
Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
1 mg
Protein/peptide type:
Recombinant
Species:
Human
Protein synonyms:
Parathyroid Hormone (1-84)
Protein/peptide name:
PTH84