Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Proteiner
Human recombinant I-TAC
Human recombinant I-TAC
APOSBITC2021-1MG
:
Apollo Scientific
:
Human recombinant I-TAC
APOSBITC2021-1MG
:
Apollo Scientific
:
Förp.:
1 mg
Protein/peptide type:
Recombinant
Species:
Human
Protein synonyms:
CXCL11
Protein/peptide name:
I-TAC