Polypropylene Muff Covers with Elastic
Om denna produkt
Keeps cleaned non sterile production hoses protected from external sources of contamination.
- Manufactured and packed in a controlled cleanroom environment
- Reduces labour costs
- Tear and puncture resistant
- Conveniently packaged in 100 per sealed poly bag
These polypropylene muffs are a great choice in non sterile pharmaceutical manufacturing operations. Can be used as a clean equipment cover to protect process hoses.
Poly bagged in packs of 100 to help ensure cleanliness up until point of use.
Leveransinformation: Certificates of Conformance sent with each shipment.
9 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Keeps cleaned non sterile production hoses protected from external sources of contamination.
- Manufactured and packed in a controlled cleanroom environment
- Reduces labour costs
- Tear and puncture resistant
- Conveniently packaged in 100 per sealed poly bag
These polypropylene muffs are a great choice in non sterile pharmaceutical manufacturing operations. Can be used as a clean equipment cover to protect process hoses.
Poly bagged in packs of 100 to help ensure cleanliness up until point of use.
Leveransinformation: Certificates of Conformance sent with each shipment.
Product Family Options
Produktinformation
- FärgTillgänglighetPrice
- 129-3067Polypropylene muff cover, 4" (102 mm), fits 1 - 1,75" (25,5 - 44,5 mm) ØPolypropylene muff cover, 4" (102 mm), fits 1 - 1,75" (25,5 - 44,5 mm) ØVitLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 20 650,00 kr20 650,00 kr1 * 1.000 Items20 650,00 kr
- 129-3068Polypropylene muff cover, 5" (127 mm), fits 1,75 - 2,5" (44,5 - 63,5 mm) ØPolypropylene muff cover, 5" (127 mm), fits 1,75 - 2,5" (44,5 - 63,5 mm) ØVitLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 24 150,00 kr24 150,00 kr1 * 1.000 Items24 150,00 kr
- 129-3069Polypropylene muff cover, 6" (152 mm), fits 2,5 - 3,5" (63 - 89 mm) ØPolypropylene muff cover, 6" (152 mm), fits 2,5 - 3,5" (63 - 89 mm) ØVitLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 25 800,00 kr25 800,00 kr1 * 1.000 Items25 800,00 kr
- 129-3070Polypropylene muff cover, 7" (178 mm), fits 2,5 - 4" (63 - 102 mm) ØPolypropylene muff cover, 7" (178 mm), fits 2,5 - 4" (63 - 102 mm) ØVitLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 28 750,00 kr28 750,00 kr1 * 1.000 Items28 750,00 kr
- 129-3071Polypropylene muff cover, 8" (203 mm), fits 3,5 - 4,75" (89 - 121 mm) ØPolypropylene muff cover, 8" (203 mm), fits 3,5 - 4,75" (89 - 121 mm) ØVitLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 29 625,00 kr29 625,00 kr1 * 1.000 Items29 625,00 kr
- 129-3072Polypropylene muff cover, 9" (229 mm), fits 4 - 5,5" (102 - 140 mm) ØPolypropylene muff cover, 9" (229 mm), fits 4 - 5,5" (102 - 140 mm) ØVitLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 32 125,00 kr32 125,00 kr1 * 1.000 Items32 125,00 kr
- 129-3073Polypropylene muff cover, 12" (305 mm), fits 5,5 - 8" (140 - 203 mm) ØPolypropylene muff cover, 12" (305 mm), fits 5,5 - 8" (140 - 203 mm) ØVitLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 42 500,00 kr42 500,00 kr1 * 1.000 Items42 500,00 kr
- 129-3074Polypropylene muff cover, 16" (406 mm), fits 8 - 12" (203 - 305 mm) ØPolypropylene muff cover, 16" (406 mm), fits 8 - 12" (203 - 305 mm) ØVitLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 Items1 * 500 Items - 29 850,00 kr29 850,00 kr1 * 500 Items29 850,00 kr
- 129-3075Polypropylene muff cover, 18" (457 mm), fits 10 - 14" (254 - 356 mm) ØPolypropylene muff cover, 18" (457 mm), fits 10 - 14" (254 - 356 mm) ØVitLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 Items1 * 500 Items - 29 850,00 kr29 850,00 kr1 * 500 Items29 850,00 kr