ContactUsLinkComponent
VWR®, Precision Grip Gloves, NBR Coating
VWR®, Precision Grip Gloves, NBR Coating
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR®, Precision Grip Gloves, NBR Coating
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-5738
  • 112-5735
  • 112-5737
  • 112-5739
  • 112-5740
  • 112-5736
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Fodermaterial:
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Yta:
  • Nitrile palm coating
  • Nitrile palm coating
  • Nitrile palm coating
  • Nitrile palm coating
  • Nitrile palm coating
  • Nitrile palm coating
  • Mätare:
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (4131X)
  • EN 388:2016 (4131X)
  • EN 388:2016 (4131X)
  • EN 388:2016 (4131X)
  • EN 388:2016 (4131X)
  • EN 388:2016 (4131X)
Specifications
Related Information