Digital Solutions
Applications
Support
About
Sweden
ContactUsLinkComponent
2,5-Difluorobenzhydrazide
2,5-Difluorobenzhydrazide
2,5-Difluorobenzhydrazide
2,5-Difluorobenzhydrazide
Leverantör:
Apollo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
2,5-Difluorobenzhydrazide
Leverantör:
Apollo Scientific
Om denna produkt
CAS-nummer:
265644-03-9
:
Formel:
C₇H₆F₂N₂O
MDL-nummer:
MFCD02183537
:
172.14 g/mol
:
GHS07
Förvaringstemperatur:
Kylskåp