Ultramark®
Katalog # APOSPC7955-1G
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
Kokande Pt:>210 °C/0,7mmHg
Densitet:1,8 g/cm³ (25 °C)
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:66795-94-6
MDL-nummer:MFCD00166131