(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:395-35-7
:
Formel:C₉H₇F₃O₃
MDL-nummer:MFCD00009724
Smält Pt:130…132 °C
:220.15 g/mol
EINECS:206-900-1
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande