Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Praseodymium trifluoride
Praseodymium trifluoride, vattenfri 99,9%
Praseodymium trifluoride, vattenfri 99,9%
:
Apollo Scientific
Praseodymium trifluoride, vattenfri 99,9%
:
Apollo Scientific
:
13709-46-1
:
:
F₃Pr
:
MFCD00016287
:
1395 °C
:
6,2 g/cm³ (25 °C)
:
Omgivande
:
237-254-9
:
3288
:
6.1,III
:
197.9 g/mol
:
GHS07