Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Tris(perfluorobutyl)amine
Tris(perfluorobutyl)amine
Tris(perfluorobutyl)amine
:
Apollo Scientific
Tris(perfluorobutyl)amine
:
Apollo Scientific
:
311-89-7
:
:
C₁₂F₂₇N
:
MFCD00000436
:
671.1 g/mol
:
170…180 °C
:
1,9 g/cm³ (25 °C)
:
206-223-1
:
GHS07
:
Kylskåp