Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Perfluorotetradecane
Perfluorotetradecane
Perfluorotetradecane
Perfluorotetradecane
Leverantör:
Apollo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Perfluorotetradecane
Leverantör:
Apollo Scientific
Om denna produkt
CAS-nummer:
307-62-0
:
Formel:
C₁₄F₃₀
MDL-nummer:
MFCD00013571
:
738.11 g/mol
Smält Pt:
103…105 °C
EINECS:
206-206-9
:
GHS07
Förvaringstemperatur:
Omgivande