Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Perfluorosebacamide
Perfluorosebacamide 97%
Perfluorosebacamide 97%
Perfluorosebacamide 97%
Leverantör:
Apollo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Perfluorosebacamide 97%
Leverantör:
Apollo Scientific
Om denna produkt
CAS-nummer:
307-77-7
:
Formel:
C₁₀H₄F₁₆N₂O₂
MDL-nummer:
MFCD00042364
:
488.13 g/mol
Smält Pt:
233 °C
Förvaringstemperatur:
Omgivande