Lithium hexafluorophosphate 95%
APOSPC5000-100G
:
- Förpackningstyp:Nalgene bottle
- Förp.:100 g
- Seq:3401
:
:200 °C (dec.)
:1,5 g/cm³ (25 °C)
:Omgivande
:2928
:6.1+8,II
:151.91 g/mol
:244-334-7
:GHS05
:GHS06
:21324-40-3
:F₆LiP
:MFCD00011096