1,4-Dimethoxytetrafluorobenzene
Katalog # APOSPC4955-5G
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Om denna produkt
:
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:362-56-1
Formel:C₈H₆F₄O₂