Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Hexafluoroglutaramide
Hexafluoroglutaramide 97%
Hexafluoroglutaramide 97%
:
Apollo Scientific
Hexafluoroglutaramide 97%
:
Apollo Scientific
:
507-68-6
:
:
C₅H₄F₆N₂O₂
:
MFCD00014804
:
238.10 g/mol
:
209…211 °C
:
GHS07
:
Omgivande