Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
(±)-3,4-Difluoromandelic acid
(±)-3,4-Difluoromandelic acid 97%
(±)-3,4-Difluoromandelic acid 97%
:
Apollo Scientific
(±)-3,4-Difluoromandelic acid 97%
:
Apollo Scientific
:
132741-29-8
:
:
C₈H₆F₂O₃
:
MFCD00061299
:
188.13 g/mol
:
92…96 °C
:
GHS07
:
Omgivande