ContactUsLinkComponent
2',4',6'-Trichloroacetanilide
2',4',6'-Trichloroacetanilide
Katalog # APOSPC3888-1G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
2',4',6'-Trichloroacetanilide
Katalog # APOSPC3888-1G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    1 g
  • Seq:
    3047
Specifications
About this item
 :
Melting Pt:152…154 °C
 :GHS07
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:363-40-6
Formula:C₈H₆Cl₃NO
MDL Number:MFCD02093332