Potassium perfluorobutane-1-sulphonate
Katalog # APOSPC3874-500G
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Om denna produkt
:
:338.1899 g/mol
Smält Pt:300 °C (dec.)
Densitet:0,69 g/cm³ (25 °C)
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:29420-49-3
Formel:C₄F₉KO₃S
MDL-nummer:MFCD00007515