Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorbensen 99%
Fluorbensen 99%
Bottle, 100 g
Katalog # APOSPC3480-100G
Brännbar
Irriterande
Leverantör:   Apollo Scientific
Fluorbensen 99%
Katalog # APOSPC3480-100G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  462-06-6
Fluorbensen 99%
Bottle, 100 g
CAS-nummer:  462-06-6
Price
260,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 g
Product Details & Documents
Alternative solvent to benzene which is less toxic.
Synonymer:  Phenylfluoride
  • CAS-nummer:462-06-6
  • Formel:C₆H₅F
  • MDL-nummer:MFCD00000280
  • Molecular Weight:96.1 g/mol
  • Kokande Pt:84…85 °C
  • Smält Pt:–42 °C
  • Densitet:1,024 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:–12 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:207-321-7
  • FN:2387
  • ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    100 g